Merck
M2561
Greiner 96ウェルプレート、ポリスチレン
round bottom clear wells, sterile
別名:
96ウェルプレート, 96ウェルマイクロタイタープレート, 96ウェルマイクロプレート, 96ウェルマルチウェルプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
物質
polystyrene
round bottom clear wells
無菌性
sterile
特徴
lid: no
包装
case of 375 ea (internal packs of 25)
メーカー/製品名
Greiner 650162
サイズ
96 wells
ウェル容積
323 μL
ウェル有効容積
40-280 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
96Wマイクロプレートで、使用時のウェル容量は 40~-280 μL、最大容量は 323 μLです。ウェル当たりの増殖表面積は0.35 cm(2)です。
Greinerマルチウェルプレートは、標準的なマルチウェルプレートのフットプリントで提供され、優れた光学特性を有します。プレートはDNAse / RNAseを含まず、LAL法(<0.06 EU/mL)の測定により非発熱性が確認されています。ポリスチレン板の透明度が高いため、光学測定、写真、顕微鏡などの一般的な用途に適しています。
その他情報
96ウェルマイクロプレートでフタなし、固定、丸底(U底)のウェルデザイン、ウェルに英数字コード入り、長さ:127.76 +/- 0.15 mm、幅:85.48 +/- 0.15 mm、曲率半径:約.200 μmです。
適合性
生細胞との使用に適しています。検出可能なデオキシリボヌクレアーゼ/リボヌクレアーゼ、ヒトDNA、発熱性物質はありません。