Merck
M218
Sigma-Aldrich
モノクローナル抗ニコチン性アセチルコリンレセプター(α4サブユニット)抗体 ラット宿主抗体
~1 mg/mL, clone mAb 299, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rat
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
mAb 299, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human, chicken, rat
濃度
~1 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry (frozen sections): 1:800
radioimmunoassay: suitable
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CHRNA4(1137)
rat ... Chrna4(25590)
特異性
未変性および変性したα4 AchRと結合します。細胞表面のα4 AchRを定量する際に利用することも可能です。エピト-プはAchRのα4サブユニットの細胞外表面に位置しています。
免疫原
ラット脳由来ニコチン性アセチルコリンレセプタ-(AchR)。
物理的形状
20mM Na3PO4溶液 (pH 7.2, 150mM NaCl, 0.05%アジ化ナトリウム含有)。
法的情報
Salk Instituteの許諾を得て販売しています。
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
M218-100UL:
M218-BULK:
M218-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
V V Pollock et al.
Neuroscience, 158(4), 1311-1325 (2008-12-23)
Neuronal nicotinic receptor alpha4 subunits associated with nicotinic alpha4beta2 receptors are phosphorylated by cyclic AMP-dependent protein kinase (PKA) and protein kinase C (PKC), but the stages of receptor formation during which phosphorylation occurs and the functional consequences of kinase activation