Merck
M2152
Sigma-Aldrich
α-D(+)マンノース 1-リン酸 二カリウム塩
≥95%
別名:
α-D-マンノピラノシルリン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H11O9PK2
CAS番号:
分子量:
336.32
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
由来生物
synthetic (organic)
アッセイ
≥95%
形状
powder
保管温度
−20°C
SMILES記法
[K].OCC1OC(OP(O)(O)=O)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C6H13O9P.K.H/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(14-2)15-16(11,12)13;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;
InChI Key
LZAGABZLMGLWOO-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M2152-BULK:
M2152-250MG:
M2152-VAR:
M2152-10MG:
M2152-100MG:
M2152-50MG:
M2152-25MG:
試験成績書(COA)