Merck
68633
Supelco
1,3-Dinonadecanoin
analytical standard
別名:
1,3-Dinonadecanoyl-rac-glycerol, 1,3-Dinonadecanoylglycerol, DG(19:0/0:0/19:0) [rac], Glyceryl dinonadecanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C41H80O5
CAS番号:
分子量:
653.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
官能基
ester
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C41H80O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-40(43)45-37-39(42)38-46-41(44)36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h39,42H,3-38H2,1-2H3
InChI Key
VSZCJVIEISRCQF-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
1,3-Dinonadecanoin has been used as a lipid standard in the quantification of phospholipids from dairy products using solid-phase extraction followed by high-performance liquid chromatography (HPLC) with UV or evaporative light scattering detector (ELSD).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
68633-BULK:
68633-VAR:
68633-25MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Determination of phospholipids in dairy products by SPE/HPLC/ELSD.
Avalli A and Contarini G
Journal of Chromatography A, 1071(1-2), 185-190 (2005)