アッセイ
≥96.5%
フォーム
lyophilized powder
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(N)=O
InChI
1S/C70H132N20O15/c1-15-41(10)56(76)70(105)90-54(36-55(75)91)69(104)89-52(34-39(6)7)67(102)85-47(25-17-21-29-72)63(98)80-44(13)59(94)82-46(24-16-20-28-71)62(97)79-42(11)58(93)78-43(12)61(96)87-51(33-38(4)5)66(101)81-45(14)60(95)83-48(26-18-22-30-73)64(99)84-49(27-19-23-31-74)65(100)88-53(35-40(8)9)68(103)86-50(57(77)92)32-37(2)3/h37-54,56H,15-36,71-74,76H2,1-14H3,(H2,75,91)(H2,77,92)(H,78,93)(H,79,97)(H,80,98)(H,81,101)(H,82,94)(H,83,95)(H,84,99)(H,85,102)(H,86,103)(H,87,96)(H,88,100)(H,89,104)(H,90,105)/t41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48-,49-,50-,51-,52-,53-,54-,56-/m0/s1
InChI Key
TUCDQOGRFHOSKG-ZWFWRLIFSA-N
Amino Acid Sequence
生物化学的/生理学的作用
注意
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M213-BULK:
M213-1MG:
M213-VAR:
M213-1MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)