テクニック
cell culture | mammalian: suitable
構成
stable glutamine: no
Hanks’ salts (2% CO2): no
sodium pyruvate: yes
NaHCO3: no
phenol red: yes
glucose: yes
L-glutamine: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
HEPES: no
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
数量
再構成
よく一緒に購入される製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M0894-50KG:
M0894-25K:
M0894-BULK:
M0894-PROC:
M0894-2X5L:
M0894-50K:
M0894-50L:
M0894-10L:
M0894-10X1L:
M0894LF1-BIBC:
M0894-ALC2:
M0894-BIBC:
M0894-VAR:
M0894-ALC:
M0894-25KG:
M0894-1L:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
A large selection of MEM formulations. Minimum Essential Medium (MEM), developed by Harry Eagle, is one of the most widely used of all synthetic cell culture media.