M024030
ssH-Linker
configured for ABI
別名:
9,11-ジオキサ-2-アザ-10-ホスファトリデカン酸,10-[ビス(1-メチルエチル)アミノ]-13-シアノ-, 2-[[(4-メトキシフェニル)ジフェニルメチル]アミノ]エチルエステル
サイズを選択してください
¥21,700
サイズを選択してください
About This Item
¥21,700
おすすめの製品
タイプ
for DNA synthesis
製品種目
Proligo Reagents
アッセイ
≥98% (31P-NMR)
≥98.0% (reversed phase HPLC)
適合性
configured for ABI
保管温度
−20°C
SMILES記法
COc1ccc(cc1)C(NCCOC(=O)NCCCCCCOP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C38H53N4O5P/c1-31(2)42(32(3)4)48(47-29-16-25-39)46-28-15-7-6-14-26-40-37(43)45-30-27-41-38(33-17-10-8-11-18-33,34-19-12-9-13-20-34)35-21-23-36(44-5)24-22-35/h8-13,17-24,31-32,41H,6-7,14-16,26-30H2,1-5H3,(H,40,43)
InChI Key
VTFLXOVDKJUHER-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
M010932-01:4548173242453
M024030-0.25G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)