Merck
M023030
Sigma-Aldrich
TFA-ヘキシルアミノリンカー ホスホロアミダイト
configured for ABI
別名:
TFA-ヘキシルアミノリンカーアミダイト
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
0.25 G
¥21,700
¥21,700
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
0.25 G
¥21,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H31F3N3O3P
CAS番号:
分子量:
413.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
¥21,700
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
タイプ
for DNA synthesis
製品種目
Proligo Reagents
アッセイ
≥98% (31P-NMR)
かさ密度
1.095 g/mL
適合性
conforms to structure for H-NMR (Identity)
configured for ABI
保管温度
−70°C
SMILES記法
CC(C)N(C(C)C)P(OCCCCCCNC(=O)C(F)(F)F)OCCC#N
InChI
1S/C17H31F3N3O3P/c1-14(2)23(15(3)4)27(26-13-9-10-21)25-12-8-6-5-7-11-22-16(24)17(18,19)20/h14-15H,5-9,11-13H2,1-4H3,(H,22,24)
InChI Key
SMMKTKILBQHSFL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
M010832-01:4548173287997
M023030-0.25G:4548173913773
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)