Merck
808512
Sigma-Aldrich
γ-[(Propargyl)-imido]-ATP sodium salt
別名:
Adenosine-5’-[γ-(propargyl)-imido]triphosphate sodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥33,000
¥33,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥33,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H19N6O12P3 · xNa+
分子量:
544.24 (free acid basis)
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥33,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥95% (HPLC)
品質水準
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: click chemistry
溶解性
10 mM Tris-HCl, pH 7.5: soluble
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
NC1=NC=NC2=C1N=CN2[C@H]3O[C@H](COP(OP(O)(OP(O)(NCC#C)=O)=O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C13H19N6O12P3/c1-2-3-18-32(22,23)30-34(26,27)31-33(24,25)28-4-7-9(20)10(21)13(29-7)19-6-17-8-11(14)15-5-16-12(8)19/h1,5-7,9-10,13,20-21H,3-4H2,(H,24,25)(H,26,27)(H2,14,15,16)(H2,18,22,23)/t7-,9-,10-,13?/m1/s1
InChI Key
PIPOEUYSJJTELD-RJNFYWFKSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Lee, et al,.[1] reported a non-radioactive version of in vitro phosphorylation where γ-[(Propargyl)-imido]-ATP (compound 1)[1] was successfully used instead of γ-32P-modified ATP to phosphorylate GST-tagged recombinant p27kip1 with protein kinase cdk2. The phosphorylated, alkyne-modified protein substrate can be labeled with azides of biotin or fluorescent dyes using Cu(I)-catalyzed click chemistry.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
808512-1MG:
808512-VAR:
808512-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Sarah E Lee et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(14), 3804-3807 (2009-05-05)
We hereby present a simple yet novel chemical synthesis of a family of gamma-modified ATPs bearing functional groups on the gamma-phosphate that are amenable to further derivatization by highly selective chemical manipulations (e.g., click chemistry, Staudinger ligations). A preliminary screen