M0194
抗ムスカリン性アセチルコリンレセプター (M3) ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody, lyophilized powder
別名:
Muscarinic Acetylcholine Receptor M3 Antibody, Muscarinic Acetylcholine Receptor M3 Antibody - Anti-Muscarinic Acetylcholine Receptor (M3) antibody produced in rabbit
サイズを選択してください
¥125,000
サイズを選択してください
About This Item
¥125,000
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
lyophilized powder
交差性
mouse, rat, human
テクニック
western blot: 1:200 using rat brain lysate
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CHRM3(1131)
mouse ... Chrm3(12671)
rat ... Chrm3(24260)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M0194-50UL:
M0194-250UL:
M0194-200UL-PW:
M0194-VAR:
M0194-BULK:
M0194-200UL:4548173346519
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)