スキップする
E9034
ホスホジエステラーゼ5A1 ヒト
recombinant, expressed in Sf9 cells
別名:
3′,5′-環状GMPホスホジエステラーゼ, PDE 5A1
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
10 μg
カートの在庫状況を確認する
¥159,000
この商品について
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
Specific activity:
≥2,000 unit/μg protein
Recombinant:
expressed in Sf9 cells
¥159,000
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
recombinant
expressed in Sf9 cells
Quality Segment
form
solution
specific activity
≥2,000 unit/μg protein
mol wt
126 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... PDE5A(8654)
General description
N末端GST融合126 kDa完全長タンパク質
研究領域:細胞シグナル伝達PDE5 は、腎臓、脳、肺、心筋細胞、血管平滑筋細胞、陰茎海綿体、血小板、消化管組織など、さまざまな組織に存在します。[1]
Biochem/physiol Actions
PDE5は血管の平滑筋収縮を調節し、血小板におけるNO-cGMPシグナル伝達に関与して凝集を制御します。 PDE5 は、脳内の cGMP シグナル伝達の調節にも関与し、圧力誘発性の心肥大および線維症を調節していると考えられます[2]。ホスホジエステラーゼ(PDE)は、ホスホジエステル結合の開裂に使用される酵素です。ホスホジエステラーゼ 5(PDE5)は、勃起不全および肺高血圧症の治療のための分子ターゲットです。PDE5 は、新しい PDE5 阻害剤を見つけるために使用されます。PDE5 は、一酸化窒素(NO)の活性化によって生成される環状グアノシン一リン酸(cGMP)を特にターゲットとします。PDE5 は、心血管組織およびその他の組織における cGMP シグナル伝達を制御します。遺伝子レベルでは、PDE5 はさまざまなアイソフォームとして発現し、翻訳後修飾としてリン酸化を受けて活性化されます。PDE5 はニトロシル化によりユビキチン経路を介して分解されます。[1]
Physical form
40 mM トリスHCl、pH 8.0、110 mM NaCl、2.2 mM KCl、0.04% TWEEN® 20および3 mM DTTを含む20%グリセロールの溶液として供給されます。
Other Notes
1 unitは、pH 7.4、37°C、1分間に、1.0 pmolの3',5'-cGMPを5'-GMPに変換する酵素量です。
Legal Information
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
SAB2500767HPA004729HPA012873
specific activity
≥2,000 unit/μg protein
specific activity
-
specific activity
-
specific activity
-
Gene Information
human ... PDE5A(8654)
Gene Information
human ... PDE5A(8654)
Gene Information
human ... PDE5A(8654)
Gene Information
human ... PDE5A(8654)
recombinant
expressed in Sf9 cells
recombinant
-
recombinant
-
recombinant
-
form
solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
mol wt
126 kDa
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
カルタヘナ法
cart
E9034-10UG-PW: + E9034-BULK: + E9034-10UG: + E9034-VAR:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)