Merck
L9170
Sigma-Aldrich
Lipodisq®
Styrene: Maleic Anhydride Copolymer 3:1, Pre-hydrolyzed, powder, from synthetic
別名:
リポソーム送達システム, 脂質ナノ粒子
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥75,200
500 MG
¥198,000
¥75,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥75,200
500 MG
¥198,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
¥75,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
由来生物
synthetic
アッセイ
98-100%
フォーム
powder
分子量
9500 Da
保管条件
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place
Keep in a dry place)
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
研究領域: Cell Structure
Lipodisq®ポリマーには、スチレンおよびマレイン酸単量体ユニットが含まれています。この製品はSMAポリマーを前加水分解したものであり、スチレンおよびマレイン酸単量体を含みます。このポリマー-脂質複合体は、主として無界面活性剤法で生成されます。[1]
機能するpH範囲:6.0~9.0
アプリケーション
Lipodisq®試薬は、スチレン酸とマレイン酸に由来する新規ポリマーです。 Lipodisqポリマーは、膜タンパク質を取り込むことができる脂質ベースのナノサイズ円盤状粒子を形成できます。Lipodisq技術によれば、ジミリストイルホスファチジルコリン(DMPC)などのよく使用される脂質を洗剤なしで可溶化できます。一般に、Lipodisqポリマーにより、膜タンパク質の可溶化に対する界面活性剤の使用が抑えられます。Lipodisqの代表的な直径はpH 7.4で9~10nmです。
法的情報
Lipodisq is a registered trademark of Malvern Cosmeceutics Limited
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
L9170-BULK:
L9170-500MG:
L9170-100MG:
L9170-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
14:0 PC (DMPC) 1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Avanti
850345P
14:0 PC (DMPC)
PMA Avanti Research™ - A Croda Brand (880134P), powder
Avanti
880134P
PMA
Indra D Sahu et al.
Biochemistry, 52(38), 6627-6632 (2013-08-30)
Pulsed EPR DEER structural studies of membrane proteins in a lipid bilayer have often been hindered by difficulties in extracting accurate distances when compared to those of globular proteins. In this study, we employed a combination of three recently developed
Maria Lyngaas Torgersen et al.
Journal of biomedical nanotechnology, 16(4), 419-431 (2020-09-25)
Many promising pharmaceutically active compounds have low solubility in aqueous environments and their encapsulation into efficient drug delivery vehicles is crucial to increase their bioavailability. Lipodisq nanoparticles are approximately 10 nm in diameter and consist of a circular phospholipid bilayer
Juan F Bada Juarez et al.
Chemistry and physics of lipids, 222, 51-58 (2019-05-19)
Lipodisq™ nanoparticles have been used to extract surface lipids from the cuticle of two strains (wild type, N2 and the bacteria-resistant strain, agmo-1) of the C. elegans nematode without loss of viability. The extracted lipids were characterized by thin layer
Detergent-Free Formation and Physicochemical Characterization of Nanosized Lipid-Polymer Complexes: Lipodisq
Orwick MC, et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(19), 4653-4657 (2012)
Juan Francisco Bada Juarez et al.
Biochimica et biophysica acta. Biomembranes, 1862(3), 183152-183152 (2019-12-18)
Dopamine receptors (DRs) are class A G-Protein Coupled Receptors (GPCRs) prevalent in the central nervous system (CNS). These receptors mediate physiological functions ranging from voluntary movement and reward recognition to hormonal regulation and hypertension. Drugs targeting dopaminergic neurotransmission have been