Merck
SAE0062
Sigma-Aldrich
Lipodisq®
Styrene:Maleic Anhydride Copolymer 2:1, Pre-hydrolyzed
別名:
Lipodisq Reagent, Lipodisq Solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.25
品質水準
保管温度
room temp
詳細
Lipodisqナノ粒子は、通常、スチレンマレイン酸(SMA)コポリマーとリン脂質で構成されています。ナノディスクの構造とほぼ同様の構造をしています。 Lipodisqナノ粒子は、膜タンパク質の構造研究に適した膜模倣システムと見なされています。
アプリケーション
Lipodisq試薬は、スチレンとマレイン酸から誘導された新しいポリマーです。 Lipodisqポリマーは、膜タンパク質を組み込むことができるナノサイズの脂質ベースの円盤状粒子を形成します。 Lipodisq技術により、界面活性剤を使用せずに、ジミリストイルホスファチジルコリン(DMPC)などのよく使用される脂質を可溶化できます。 Lipodisqsは通常、pH 7.4で直径9〜10 nmです。
Lipodisq技術により、ジミリストイルホスファチジルコリン(DMPC)などのよく使用される脂質を界面活性剤なしで可溶化できます。
至適pH: 5.5~8.0
生物化学的/生理学的作用
Lipodisqナノ粒子は、膜タンパク質の構造研究に適した膜模倣システムと見なされています。
包装
100、500 mg ポリボトル入り
法的情報
Lipodisq is a registered trademark of Malvern Cosmeceutics Limited
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SAE0062-VAR:
SAE0062-100MG:
SAE0062-BULK:
SAE0062-500MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Characterization of KCNE1 inside lipodisq nanoparticles for EPR spectroscopic studies of membrane proteins
Sahu I D, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 121(21), 5312-5321 (2017)
Lina Zhu et al.
PeerJ, 10, e13381-e13381 (2022-05-10)
Smoothened (SMO) protein is a member of the G protein-coupled receptor (GPCR) family that is involved in the Hedgehog (Hh) signaling pathway. It is a putative target for treating various cancers, including medulloblastoma and basal cell carcinoma (BCC). Characterizing membrane
Characterization of the structure of lipodisq nanoparticles in the presence of KCNE1 by dynamic light scattering and transmission electron microscopy
Zhang R, et al.
Chemistry and Physics of Lipids, 203, 19-23 (2017)
Juan Francisco Bada Juarez et al.
Biochimica et biophysica acta. Biomembranes, 1862(3), 183152-183152 (2019-12-18)
Dopamine receptors (DRs) are class A G-Protein Coupled Receptors (GPCRs) prevalent in the central nervous system (CNS). These receptors mediate physiological functions ranging from voluntary movement and reward recognition to hormonal regulation and hypertension. Drugs targeting dopaminergic neurotransmission have been
Juan Francisco Bada Juarez et al.
Chemistry and physics of lipids, 221, 167-175 (2019-04-04)
Nanoparticles assembled with poly(styrene-maleic acid) copolymers, identified in the literature as Lipodisq, SMALPs or Native Nanodisc, are routinely used as membrane mimetics to stabilise protein structures in their native conformation. To date, transmembrane proteins of varying complexity (up to 8