安全性情報
L6715
Sigma-Aldrich
Biocoll
liquid, sterile-filtered, BioReagent, suitable for hybridoma
別名:
Separation Medium
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 ML
¥39,300
¥39,300
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 ML
¥39,300
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.75
¥39,300
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
無菌性
sterile-filtered
sterile
品質水準
製品種目
BioReagent
フォーム
liquid
テクニック
cell culture | hybridoma: suitable
不純物
endotoxin, tested
密度
1.077 g/mL at 25 °C
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
アプリケーション
Used to create a density medium for the purification of lymphocytes and other mononuclear cells. Histopaque®-1077 is a solution of polysucrose and sodium diatrizoate, adjusted to a density of 1.077 +/- 0.001 g/ml. This medium facilitates rapid recovery of viable lymphocytes from small volumes of whole blood. This technique is suitable for use in cell mediated lympholysis and for human lymphocyte antigen (HLA)2 typing. It may also be employed as the initial isolation step prior to enumeration of T-, B-, and ‘null′ lymphocytes.
法的情報
Histopaque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
L6715-500ML:4548173372594
L6715-VAR:
L6715-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)