Merck
L6133
Sigma-Aldrich
Lichenan from Cetraria islandica
practical grade, powder
別名:
Lichenin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
グレード
practical grade
フォーム
powder
tan to brown
SMILES記法
OC[C@@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
A glucose polysaccharide.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)