Merck
L0511
Sigma-Aldrich
レクチン レンズマメ(レンチル, Lens culinaris)由来
Sepharose conjugate, saline suspension
別名:
LcH, レンズマメ(Lens culinaris)凝集素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
結合体
Sepharose conjugate
品質水準
形状
saline suspension
標識化の程度
~2 mg per mL
マトリックス
Sepharose 4B
キャパシティ
15 mg/mL binding capacity (porcine thyroglobulin)
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
LcHは血液型特異的ではありません。末端のα-D-マンノシル残基およびα-D-グルコシル残基に親和性があります。LcHにはLcH-A(分子量49,000)とLcH-B(分子量49,000)の2種類の異性体があります。LcHにはマイトジェン活性があります。精製済みレクチンから調製されます。
物理的形状
20%エタノ-ル懸濁液(0.9% NaCl, 1 mM CaCl2, 1 mM MnCl2)
法的情報
Sepharose is a trademark of Cytiva
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
104.0 °F - closed cup
引火点(℃)
40 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
L0511-10ML:4548173200606
L0511-VAR:
L0511-5ML:4548173200637
L0511-25ML-C:
L0511-BULK:
L0511-1ML:4548173200613
L0511-25ML:4548173200620
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
María-Ángeles Cortés-Gómez et al.
International journal of molecular sciences, 24(2) (2023-01-22)
In Alzheimer's disease (AD), the reduction in acetylcholinesterase (AChE) enzymatic activity is not paralleled with changes in its protein levels, suggesting the presence of a considerable enzymatically inactive pool in the brain. In the present study, we validated previous findings
資料
Find the right lectin for your research with our lectin selection guide, organized by lectin source/species, carbohydrate specificity, blood group specificity, and more.