Merck
L1277
Sigma-Aldrich
レクチン レンズマメ(レンチル, Lens culinaris)由来
Isoelectric focusing marker, pI (1) 8.2, (2) 8.6, (3) 8.8
別名:
LcH, レンズマメ(Lens culinaris)凝集素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
品質水準
包装
vial of ~1 mg protein
pI 
(1) 8.2, (2) 8.6, (3) 8.8
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
LcHは血液型特異的ではありません。末端のα-D-マンノシル残基およびα-D-グルコシル残基に親和性があります。LcHにはLcH-A(分子量49,000)とLcH-B(分子量49,000)の2種類の異性体があります。LcHにはマイトジェン活性があります。精製済みレクチンから調製されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L1277-PH:
L1043-50RXN-PW:
L1277-VAR:
L1277-BULK:
L1277PROC:
L1277-1VL-PW:
L1277-1VL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Taha Azad et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 29(6), 1984-2000 (2021-02-13)
The ongoing COVID-19 pandemic has highlighted the immediate need for the development of antiviral therapeutics targeting different stages of the SARS-CoV-2 life cycle. We developed a bioluminescence-based bioreporter to interrogate the interaction between the SARS-CoV-2 viral spike (S) protein and
資料
Find the right lectin for your research with our lectin selection guide, organized by lectin source/species, carbohydrate specificity, blood group specificity, and more.