グレード
for molecular biology
アッセイ
>99% (SDS-PAGE)
形状
buffered aqueous solution
比活性
5,000 U/mg
濃度
5,000 U/mL
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
Klenow Fragment is a mesophilic DNA polymerase derived from the E.coli Polymerase I DNA-dependent repair enzyme. The enzyme exhibits DNA synthesis and proofreading (3′ → 5′) nuclease activities, and, in the absence of the holoenzyme′s (5′→3′) nuclease domain, displays a moderate strand displacement activity during DNA synthesis. The protein is expressed as a truncated product of the E.coli PolA gene.
アプリケーション
Suitable for:
- DNA blunting by fill-in of 5′ overhang
- Second strand cDNA synthesis
- Sequencing
- Site-specific mutagenesis
特徴および利点
- Ultra-purification process for ultimate enzyme performance
- Highest quality specifications for ultimate product consistency
- Undetectable DNA and nuclease contamination
構成
Supplied with:KEM0042B (10X Blue Buffer)
単位の定義
1 unit is defined as the amount of polymerase required to convert 10 nmol of dNTPs into acid insoluble material in 30 minutes at 37° C.
物理的形状
Supplied in 100 mM KPO4, 1.0 mM DTT, 0.1 mM EDTA, and 50% glycerol at pH 7.4 @ 25° C.
その他情報
Source of protein: A recombinant E. coli strain carrying the Klenow Fragment gene.
Unit size: 2,500 U
関連製品
製品番号
詳細
価格
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
Journal of cell communication and signaling, 2(1-2), 25-45 (2008-09-04)
Since molecular cloning has become routine laboratory technique, manufacturers offer countless sources of enzymes to generate and manipulate nucleic acids. Thus, selecting the appropriate enzyme for a specific task may seem difficult to the novice. This review aims at providing