Merck
K0500
Sigma-Aldrich
β-ケトアジピン酸
別名:
3-オキソヘキサン二酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8O5
CAS番号:
分子量:
160.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(=O)CCC(=O)CC(O)=O
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
K0500-1G:
K0500-25MG:
K0500-5MG:
K0500-100MG:
K0500-BULK:
K0500-500MG:
試験成績書(COA)