Merck
IST125080SS
QuickSeal Micro self adhesive sealing film
LabSheet, W × L 80 mm × 135 mm, sterile, pack of 100 sheets
別名:
Self adhesive seal, plate sealing film, low strength plate seal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122410
NACRES:
NB.15
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
無菌性
sterile
包装
pack of 100 sheets
メーカー/製品名
IST Scientific IST-125-080SS
テクニック
ELISA: suitable
W × L
80 mm × 135 mm
適合性
suitable for ELISA applications
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Transparent polyester based, low strength self adhesive sealing film. Used for temporary storage and as a cover for applications such as centrifugation, end tabs allow for easy application and removal without leaving residue on the plate
アプリケーション
  • Sample storage (aqueous samples only)
  • Suitable for all plate types
特徴および利点
  • ELISA assays
  • Non-pierceable
  • Peelable
  • Seal integrity range: -20 °C to 80 °C
法的情報
ClearASeal Peel is a trademark of IST Scientific
LabSheet is a trademark of IST Scientific
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)