Merck
I9882
Sigma-Aldrich
1-ヨードプロパン
~99%
別名:
プロピルヨージド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2I
CAS番号:
分子量:
169.99
Beilstein:
505937
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
蒸気圧
43 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
~99%
含みます
copper as stabilizer
屈折率
n20/D 1.504 (lit.)
bp
101-102 °C (lit.)
mp
−101 °C (lit.)
密度
1.743 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCI
InChI
1S/C3H7I/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3
InChI Key
PVWOIHVRPOBWPI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
111.2 °F
引火点(℃)
44 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
I9882-BULK:
I9882-500ML:
I9882-100ML:
試験成績書(COA)