Merck
I4401
Sigma-Aldrich
インターフェロン-αA/D ヒト
≥95%, recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution, suitable for cell culture
別名:
IFN-αA/D
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100000 UNITS
¥85,400
¥85,400
出荷可能日2025年4月03日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100000 UNITS
¥85,400
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
¥85,400
出荷可能日2025年4月03日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥95%
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
19 kDa
包装
pkg of 100K units
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
colorless
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... IFNA2(3440)
関連するカテゴリー
アプリケーション
インターフェロン-αA/Dヒトは以下の用途で使用されてきました:
  • コロナウイルスレプリカーゼ阻害剤の同定[1]
  • ACH-806 [1-(4-ペンチルオキシ-3-トリフルオロメチルフェニル)-3-(ピリジン-3-カルボニル)チオ尿素]との併用でC型肝炎(HCV)複製に対する効果の研究[2]
  • ビタミンDとの併用で細胞培養におけるHCVタンパク質産生の低下の確認[3]
生物化学的/生理学的作用
このサイトカインは抗ウイルス活性、抗増殖活性、免疫調節活性、炎症誘発活性を持ちます。
インタ-フェロン-αA/D (Bg/II) は UniversalタイプI インタ-フェロンとしても知られ、種を越えたαインタ-フェロンハイブリッドです。Bg/IIは、組換えヒトインタ-フェロンαA, αDからこのハイブリッドが作成される起点となる制限酵素切断部位を示しています。インタ-フェロン-αA/Dは多くの哺乳類細胞で活性を持つことが証明されています。ヒト, サル, マウス, ウシ, ラット, ネコ, イヌ, ウサギ, ヒツジ, ヤギ, ウマ, ブタ, ハムスタ-のタイプIインタ-フェロン (α, β, ω, τ) を代用することができます。タイプIインタ-フェロンは、白血球 (αサブタイプ)、線維芽細胞 (βサブタイプ)、リンパ球 (ωサブタイプ) および反すう動物胚 (τサブタイプ) により産生されるアミノ酸165~172残基タンパク質の近縁のファミリ-です。このサイトカインは抗ウイルス活性、抗増殖活性、免疫調節活性、炎症誘発活性を持ちます。
物理的形状
PBS (0.1%BSA含有)
アナリシスノート
生物活性は、MDBK細胞と水疱性口内炎ウイルス(VSV)を併用する細胞傷害活性阻害アッセイで測定されます。[4][5] 50%の細胞傷害活性が1単位/mlのインターフェロンから得られます。この単位は、ヒトインターフェロンαAのNIHの国際標準を基準として決定されます。[6]
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
I4401-BULK:
I4401-VAR:
I4401-100KU-PW:
I4401-100KU:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Julio A Gutierrez et al.
Journal of virology & antiviral research, 3(3), doi:10-doi:10 (2015-11-26)
Previous studies suggest that low serum 25-hydroxyvitamin D [25(OH) D] levels are associated with reduced responsiveness to interferon and ribavirin therapy. We investigated the impact of vitamin D metabolites on HCV and cellular gene expression in cultured hepatoma cells. HCV
David L Wyles et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 52(5), 1862-1864 (2008-03-12)
Rapid emergence of resistance to monotherapy with virus-specific inhibitors necessitates combination therapy. ACH-806 is a hepatitis C virus NS4A inhibitor with a novel mechanism of action and resistance pathway. This compound was synergistic with NS3 protease inhibitors and NS5B nucleoside
Sophie Rogée et al.
Antiviral research, 161, 1-9 (2018-10-28)
Rabies virus transmits from animals to humans and causes encephalitis. Every year more than 15 million people receive a post exposure prophylaxis (PEP) treatment that is highly effective in the prevention of rabies disease. However, when clinical symptoms appear, for
Hector Moreno et al.
Viruses, 13(7) (2021-08-11)
The New World (NW) mammarenavirus group includes several zoonotic highly pathogenic viruses, such as Junin (JUNV) or Machupo (MACV). Contrary to the Old World mammarenavirus group, these viruses are not able to completely suppress the innate immune response and trigger
Guido Wollmann et al.
Journal of virology, 89(13), 6711-6724 (2015-04-17)
High-grade tumors in the brain are among the deadliest of cancers. Here, we took a promising oncolytic virus, vesicular stomatitis virus (VSV), and tested the hypothesis that the neurotoxicity associated with the virus could be eliminated without blocking its oncolytic