Merck
I4259
Sigma-Aldrich
ヨードエタン
別名:
ヨウ化エチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H5I
CAS番号:
分子量:
155.97
Beilstein:
505934
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
蒸気密度
5.38 (vs air)
蒸気圧
100 mmHg ( 18 °C)
屈折率
n20/D 1.513 (lit.)
bp
69-73 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
密度
1.940 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCI
InChI
1S/C2H5I/c1-2-3/h2H2,1H3
InChI Key
HVTICUPFWKNHNG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
127.4 °F - closed cup - (External MSDS)
引火点(℃)
53 °C - closed cup - (External MSDS)
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
I4259-BULK:
I4259-5ML:
I4259-50ML:
I4259-250ML:
試験成績書(COA)