Merck
I131
Sigma-Aldrich
D-myo-イノシトール 1,3,4,5-テトラキス(リン酸) カリウム塩
別名:
IP4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8O18P4K8
CAS番号:
分子量:
804.80
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.25
保管温度
−20°C
InChI
1S/C6H16O18P4.8K/c7-1-3(21-25(9,10)11)2(8)5(23-27(15,16)17)6(24-28(18,19)20)4(1)22-26(12,13)14;;;;;;;;/h1-8H,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14)(H2,15,16,17)(H2,18,19,20);;;;;;;;/q;8*+1/p-8/t1-,2-,3?,4-,5+,6?;;;;;;;;/m0......../s1
InChI Key
HDLWTQSZUMYYND-QAVKKEKOSA-F
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
イノシト-ル1,3,4-三リン酸の前駆体であり、形質膜を介したカルシウム流入を増加させます。カルシウムイオンの形質膜輸送を制御することにより、細胞内カルシウムの調節因子として機能すると考えられています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
I131-10UG:
I131-BULK:
I131-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Serena Casanova et al.
ACS applied materials & interfaces, 11(1), 1689-1698 (2018-12-14)
The independent effect of nanotube surface chemistry and structure on the flow of water under nanoscale confinement is demonstrated in this paper for the first time via the synthesis of novel carbon nitride nanotube (CNNT) membranes. Using a combination of