Merck
HYSHP020
Sigma-Aldrich
Hystem®-HP細胞培養スキャフォールドキット
For 7.5 mL of hydrogel scaffold solution
別名:
Cell Culture Scaffold, HP Cell Culture Kit, HyStem-HP Scaffold Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.75
品質水準
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The HyStem®-HP Cell Culture Scaffold Kit provides an excellent starting point for optimizing the matrix for stem cell culture, where slowly released growth factors are crucial in re-creating a stem cell niche. To affect specific cell performance, growth factors or ECM proteins may be added to the HyStem-HP hydrogel. Unlike animal-derived ECM products, this kit contains three fully chemically defined components, which are nonimmunogenic:
  • HyStem®-HP – a thiol-modified hyaluronan (a major constituent of native ECM), carboxymethyl hyaluronic acid-thiopropanoyl hydrazide (CMHA-S, CMHA-DTPH, carboxymethyl hyaluronic acid-DTPH) with heparinthiopropanoyl hydrazide (HP-DTPH). HyStem-HP (CMHA-DTPH with HP-DTPH) contains 99.7 wt% CMHA-DTPH and 0.3 wt% HP-DTPH.
  • Gelin-S – a thiol-modified gelatin (denatured collagen), carboxymethyl gelatin-thiopropanoyl hydrazide (GTN-DTPH, carboxymethyl gelatin-DTPH)
  • Extralink® – a thiol-reactive crosslinker, polyethylene glycol diacrylate (MW = 3,400 g/mole, PEGDA)
特徴および利点
Hystem-HPは、チオール化ゼラチンを介したイオン結合や成長因子の持続的な放出が可能であり、成長因子を細胞培地ではなくマトリックスを経由して組み込むことができます。また、Hystem-HPはGelin-S(チオール化ゼラチン)を介して様々な種類の細胞を接着させることができます。
ECMタンパク質、成長因子の組み込みをはじめ、細胞に特異的な3D環境を作り出すために必要なハイドロゲルの弾性や細胞の組み込み(封入、トッププレーティング)など、目的に合わせてご使用いただけます。
Hystem-HPはin vivoin vitroの両方の実験法に適しています。
Hystem-HPハイドロゲル細胞培養スキャフォールドは、カスタマイズが可能であると同時に十分なキャラクタライズと一貫性が実現された製品であり、細胞がin vivoのように増殖できる3次元環境を提供します。
  • ・カスタマイズ可能-多細胞生物の各種細胞は、それぞれが独自の微小環境を有しています。Hystem-HPは、in vivoと同様の細胞培養環境を作り出すための柔軟性があり、増殖や分化を最適化します。
  • 合成マトリックス-Hystem-HPは合成マトリックスであることから、抽出由来で成分のあいまいなECM代用物に比べて細胞環境のコントロールに優れています。成分はすべて十分にキャラクタライズされており、組成は一貫しています。Hystem-HPはヒアルロン酸(合成品)、Extralink(合成品)、Gelin-S(ブタ)、ヘパリン、水を含有しています。
  • ・生物学的な精密性-ヒアルロン酸と変性コラーゲンが豊富なHystem-HPハイドロゲルによって、生命体に見いだされる細胞の複雑な3次元環境が綿密に再現され、目的の細胞培養に応じた最適な環境を準備することができます。
法的情報
Extralink is a registered trademark of Glycosan BioSystems, Inc.
Gelin is a trademark of Biopharm Ltd.
Hystem is a registered trademark of BIOTIME, INC
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Guangyue Li et al.
Oxidative medicine and cellular longevity, 2022, 3319056-3319056 (2022-10-21)
Advanced glycation end products (AGEs) accumulate in the bone tissue of patients with diabetes mellitus, resulting in oxidative stress, poor bone healing, or regeneration. Irisin, a novel exercise-induced myokine, is involved in the regulation of bone metabolism. However, the effects
資料
Hystem 3D hydrogels are based on hyaluronic acid, a major component of the extracellular matrix. 3D cell culture can be done using Hystem hydrogels.
Heparin is distinct from heparan sulfate proteoglycans (HS) which is primarily produced by mast cells. While, HS is produced by all cell types. Know more about the difference between heparin and heparin sulfate proteoglycan and select the right component for your study.
Explore the role of hyaluronan, hyaluronic acid structure, hyaluronan synthesis & degradation, and more. Find GAGs, hydrogels, and scaffold kits.
3D cell culture overview. Learn about 2D vs 3D cell culture, advantages of 3D cell culture, and techniques available to develop 3D cell models
すべて表示