Merck
HW10506-01
Sigma-Aldrich
Assembly, Mobile Lifting Mechanism
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EACH
¥2,473,000
¥2,473,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EACH
¥2,473,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
RA.01
¥2,473,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
stainless steel
詳細
SAFC has qualified EZ BioPac, from ILC Dover as their preferred bulk powder package. Manufactured with Armorflex 114 film, the EzBiopac range is a fit for purpose, scalable and intuitive offer that enables the clean, safe and efficient delivery of bulk powders into bioprocess.
This is an accessory which can be used to assist with the handling of the EZ BioPac by ILC Dover filled with cell culture media.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)