They are pooled from individual donor sample.
おすすめの製品
製品名
Frozen Human Normal CD14+ Monocytes, 10 Million Cells/per vial
由来生物
human peripheral blood (monocytes)
品質水準
フォーム
frozen liquid
包装
vial of 10 Million cells
メーカー/製品名
BioIVT
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
色
cloudy
保管温度
-140 to -196°C
詳細
We are pleased to offer these products from BioIVT.
Monocytes are a subset of leukocytes, or white blood cells, found in peripheral blood and can migrate into tissue to differentiate into macrophages or myeloid lineage dendritic cells. CD14+ Monocytes are isolated from peripheral blood and separated from mononuclear cells via immunomagnetic separation.
Used for a variety of applications, monocytes are frequently utilized in drug discovery/development, assay validation/development, monocyte activation tests, and other immunology applications.
包装
その他情報
免責事項
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
HUMANCD14-0002081:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ