Merck
HS4426R
Centrifuge Tube
capacity 15 mL, natural, conical bottom, pack of 500 ea (Racked)
別名:
Laboratory Centrifuge Tube
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 EACH
¥29,690
¥29,690
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
500 EACH
¥29,690
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
NACRES:
NB.11
¥29,690
Check Cart for Availability
物質
conical bottom
natural
natural polypropylene tube (with blue cap)
無菌性
sterile
特徴
cap external thread
graduations additional graduation mark at 15 mL
包装
pack of 500 ea (Racked)
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS4426R
パラメーター
11,000 × g max. RCF
キャップ直径
22.4 mm
キャパシティ
15 mL
チューブ直径
17 mm
適合性
suitable for (Centrifugation, vortexing)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The Conical Centrifuge Tubes are sterile with lot-to-lot traceability and easy tear packaging.
特徴および利点
  • Conical Tube Volume- 15 mL
  • Lot-to-lot traceability with easy tear packaging
  • Writing area and flat polyethylene lids for easy labelling
  • Imprinted graduations
  • Recyclable chipboard used for the racks making them more environmentally friendly
  • Racked Sterile
  • Autoclavable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)