Merck
HS4427B
Centrifuge Tube
capacity 50 mL, natural, conical bottom, pack of 500 ea (Bulk Wrap)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 EACH
¥36,600
¥36,600
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
500 EACH
¥36,600
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
NACRES:
NB.11
¥36,600
Check Cart for Availability
物質
conical bottom
natural
無菌性
sterile
特徴
cap external thread
graduations
包装
pack of 500 ea (Bulk Wrap)
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS4427B
パラメーター
9,500 × g max. RCF
キャップ直径
34.9 mm
キャパシティ
50 mL
チューブ直径
29 mm
適合性
suitable for (Centrifugation, vortexing)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The Conical Centrifuge Tubes are sterile with lot-to-lot traceability and easy tear packaging. Additional graduationd markings at 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, and 3 mL for additional ease for end-users.
特徴および利点
  • Conical Tube Volume- 50 mL
  • Lot-to-lot traceability with easy tear packaging
  • Writing area and flat polyethylene lids for easy labelling
  • Imprinted graduations at 5 mL intervals
  • Bulk wrap Sterile
  • Autoclavable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. What's the height of the 50ml centrifuge tube with 29mm diameter made of PP?
    1 回答
    1. The height of this 50 mL centrifuge tube is 114 mm.