Merck
HS24322E
Mega Rack® tube rack
single, for 10-13 mm tubes, white
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EACH
¥8,918
¥8,918
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EACH
¥8,918
About This Item
UNSPSCコード:
41122804
NACRES:
NB.12
¥8,918
Check Cart for Availability
物質
polypropylene
特徴
Holds 216 x 5-7 mL tubes
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS24322E
サイズ
337x235x91 mm
white
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Mega Rack High-capacity storage rack for sample and blood collection tubes.
  • Fully-assembled, polypropylene Mega Tube Racks are great for high throughput labs requiring large sample storage.
  • Sturdy and light weight material for easy transport
  • Alphanumeric identification for quick location and retrieval of tubes
  • Place different test groupings into one rack and eliminate need for multiple tube racks
  • Autoclavable
法的情報
Mega Rack is a registered trademark of Heathrow Scientific
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)