Merck
HS20622B
Dropper Bulb
Dropper Bulb
capacity 2 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
72 EACH
¥10,620
¥10,620
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
72 EACH
¥10,620
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
¥10,620
Check Cart for Availability
物質
natural
natural latex
natural rubber
包装
pack of 72 ea
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS20622B
L × O.D. × 径
52 mm × 13 mm × 6 mm, (hole diam.)
キャパシティ
2 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The latex (natural rubber) Dropper Bulb is simple and economical.
特徴および利点
  • Made of latex (natural rubber)
  • Designed for use with Pasteur pipettes, small pipettes, and medicine droppers
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー