This product can be washed in hot, soapy water. Then the product can be boiled to make sure it is sterilized.
おすすめの製品
物質
natural
natural latex
natural rubber
包装
pack of 72 ea
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS20622A
L × O.D. × 径
43 mm × 13 mm × 5 mm, (hole diam.)
キャパシティ
1 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The latex (natural rubber) Dropper Bulb is simple and economical.
特徴および利点
- Made of latex (natural rubber)
- Designed for use with Pasteur pipettes, small pipettes, and medicine droppers
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)