Merck
HS1420BB
Weigh Boat
Weigh Boat
Medium, square white polystyrene, Anti-Static, pack of 500 ea
別名:
weigh boat, weigh dish, weighing dish, weighing pan
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 EA
¥17,530
¥17,530
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
500 EA
¥17,530
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.71
¥17,530
Check Cart for Availability
物質
square white polystyrene
サイズ
medium
特徴
Anti-Static
包装
pack of 500 ea
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS1420BB
L × W × H
85 mm × 85 mm × 24 mm
white
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Flexible polystyrene boats feature smooth surfaces to provide accurate pour-outs with minimal sample loss.
特徴および利点
  • biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
  • temperature range -10 to 70C
  • disposable
  • shallow with a wide, flat bottom to resist tipping
  • rounded corners simplify transfer
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
質問
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー