HS1420CC
Weigh Boat
Weigh Boat
Large, square white polystyrene, Anti-Static, pack of 500 ea
別名:
weigh boat, weigh dish, weighing dish, weighing pan
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 EA
¥26,600
¥26,600
Check Cart for Availability
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
500 EA
¥26,600
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.71
¥26,600
Check Cart for Availability
おすすめの製品
物質
square white polystyrene
サイズ
large
特徴
Anti-Static
包装
pack of 500 ea
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS1420CC
L × W × H
140 mm × 140 mm × 22 mm
色
white
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Flexible polystyrene boats feature smooth surfaces to provide accurate pour-outs with minimal sample loss.
特徴および利点
- biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
- temperature range -10 to 70C
- disposable
- shallow with a wide, flat bottom to resist tipping
- rounded corners simplify transfer
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック