Merck
HS1426A
Diamond shaped weigh boats
polystyrene, volume 25 mL, black, anti-static
別名:
weigh dish, weighing boat, weighing dish, weighing pan
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 EA
¥10,720
¥10,720
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
500 EA
¥10,720
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.35
¥10,720
Check Cart for Availability
物質
polystyrene
包装
pk of 500
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS1426A
L × W × H
71 mm × 46 mm × 14 mm
容量
25 mL
black
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These flexible polystyrene boats feature smooth surfaces to provide accurate pour-outs with minimal sample loss. Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
  • Features a diamond shape that easily flexes for accurate pouring
  • Wide, flat bottom to resist tipping
  • Antistatic versions available
  • 2 color and 4 sizes
  • Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
  • Temperature range -10 to 70°C (14 to 158°F)
  • Can be used with microwave moisture analyzers
  • All are FDA/food-grade compliant
  • Pack of 500
  • Disposable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Weigh Boat Medium, square white polystyrene, Anti-Static, pack of 500 ea
HS1420BB
Weigh Boat