Merck
すべての画像(6)
主要文書
安全性情報
HPA030235
Sigma-Aldrich
抗MX2 ウサギ宿主抗体
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗MXB抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥84,360
¥84,360
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥84,360
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
Human Protein Atlas Number:
NACRES:
NA.41
¥84,360
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:200
免疫原配列
PYRRRSQFSSRKYLKKEMNSFQQQPPPFGTVPPQMMFPPNWQGAEKDAAFLAKDFNFLTLNNQPPPGNRSQPRAMG
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MX2(4600)
免疫原
MX dynamin-like GTPase 2
アプリケーション
Prestige抗体®は、Human Proteome Resource(HPR)プロジェクト (www.proteinatlas.org)によって開発・実証されたAtlas抗体です。抗体はすべて、数百の正常組織・疾病組織に対する免疫組織染色試験を行っています。これらの染色画像はHuman Protein Atlas(HPA)サイトで[Image Gallery]リンクをクリックするとご覧いただけます。さらに、ほとんどのPrestige抗体はプロテインアレイおよびウェスタンブロッティングの試験を行っています。試験の プロトコール およびPrestige抗体、HPAに関する情報は sigma.com/prestigeをご覧ください。
特徴および利点
Prestige Antibodies® are highly characterized and extensively validated antibodies with the added benefit of all available characterization data for each target being accessible via the Human Protein Atlas portal linked just below the product name at the top of this page. The uniqueness and low cross-reactivity of the Prestige Antibodies® to other proteins are due to a thorough selection of antigen regions, affinity purification, and stringent selection. Prestige antigen controls are available for every corresponding Prestige Antibody and can be found in the linkage section.
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
  • IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
  • Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
Corresponding Antigen APREST78843
物理的形状
PBS溶液(pH 7.2, 40%グリセロールおよび0.02%アジ化ナトリウム含有)。
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 1
Jan Code
HPA030235-100UL:
HPA030235-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tina M Sali et al.
PLoS pathogens, 11(12), e1005324-e1005324 (2015-12-10)
Pharmacologic stimulation of innate immune processes represents an attractive strategy to achieve multiple therapeutic outcomes including inhibition of virus replication, boosting antitumor immunity, and enhancing vaccine immunogenicity. In light of this we sought to identify small molecules capable of activating
Netanya G Sandler et al.
Nature, 511(7511), 601-605 (2014-07-22)
Inflammation in HIV infection is predictive of non-AIDS morbidity and death, higher set point plasma virus load and virus acquisition; thus, therapeutic agents are in development to reduce its causes and consequences. However, inflammation may simultaneously confer both detrimental and
The DEAD box RNA helicase DDX42 is an intrinsic inhibitor of positive-strand RNA viruses.
Bonaventure, et al.
EMBO Reports, 23, e54061-e54061 (2022)
Claire Deleage et al.
Science advances, 5(5), eaav7116-eaav7116 (2019-06-01)
Understanding HIV transmission is critical to guide the development of prophylactic interventions to prevent infection. We used a nonhuman primate (NHP) model with a synthetic swarm of sequence-tagged variants of SIVmac239 ("SIVmac239X") and scheduled necropsy during primary infection (days 3