Merck
HPA015247
Sigma-Aldrich
抗GPRC5B ウサギ宿主抗体
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗A-69G121, 抗Gタンパク質共役受容体ファミリーCグループ5メンバーB前駆体, 抗RAIG-2, 抗レチノイン酸誘導性遺伝子2タンパク質
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥84,360
¥84,360
出荷可能日2025年4月21日詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥84,360
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
Human Protein Atlas Number:
NACRES:
NA.43
¥84,360
出荷可能日2025年4月21日詳細
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
強化検証
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
免疫原配列
IHCTLLPALQENTPNYFDTSQPRMRETAFEEDVQLPRAYMENKAFSMDEHNAALRTAGFPNGSLGKRPSGSLGKRPSAPFRSNVYQPTEMAVVLNGGTIPTAP
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GPRC5B(51704)
詳細
GPRC5B(Gタンパク質共役受容体、クラスC、グループ5、メンバーB)は、Raigサブファミリーに属する3型Gタンパク質共役受容体(GPCR)です。GPRC5Bには、GPCRファミリーに特徴的な7つの膜貫通ドメインが含まれています。Raigサブファミリーのメンバーは小さなN末端を有し、このサブファミリーには、GPRC5Bとは別に他の3つのメンバーが含まれています。このタンパク質は脊髄および脳内で高く発現しており、分子量は68 kDaです。レチノイン酸誘導遺伝子2(RAIG-2)とも呼ばれます。この遺伝子はヒト染色体16p12に局在し、403アミノ酸からなるタンパク質をコードしています。
免疫原
Gタンパク質共役型受容体、クラスC、グループ5、メンバーB
アプリケーション
Atlas Antibodiesが提供するすべてのPrestige抗体は、Human Protein Atlas(HPA)プロジェクトにより開発および検証されているので、本業界で最も広範な特性評価により支援されています。
Human Protein Atlasプロジェクトは、次の3つのAtlasに細分することができます。 組織Atlas、がんAtlas、およびヒト細胞Atlas。Tissue and Cancer Atlas(組織とがんAtlas)プロジェクトをサポートするために生成された抗体は、何百もの正常組織と疾患組織に対して免疫組織染色検査が行われています。また、Human Cell Atlas(ヒト細胞Atlas)プロジェクトの最近の取り組みを通じ、多くは、組織レベルだけでなく現在では細胞内レベルでもヒトプロテオームをマッピングする免疫蛍光により特徴が明らかにされています。これらの画像とこの膨大なデータセットのコレクションは、Image Galleryリンクをクリックすることにより、Human Protein Atlas(HPA)サイトでご覧になれます。私たちは、Prestige抗体®プロトコルおよびその他の有用な情報もお届けします。
生物化学的/生理学的作用
GPRC5B(Gタンパク質共役受容体、クラスC、グループ5、メンバーB)はオーファン受容体であり、Wntシグナル伝達に関与していると考えられています。このタンパク質の発現は、脊髄ニューロンにおいて抑制されると、ミクログリア細胞の活性化に変化をもたらします。この下方制御は、神経障害性疼痛にも関係しています。エクソソームを介したこのタンパク質の細胞内輸送は、肝細胞増殖因子(HGF)依存的に細胞の外向きの増殖を引き起こします。急性腎障害(AKI)の程度を判断するためのマーカーとしての役割も果たします。2型糖尿病では、このタンパク質の発現が上昇して、β-細胞生存率が低下し、インスリンが分泌されます。したがって、このタンパク質は2型糖尿病の治療標的として使える可能性があります。脂肪シグナル伝達における役割を担っているため、食事に関連する肥満にも関係しています。このタンパク質により、肥満と2型糖尿病が関連づけられています。
特徴および利点
Prestige抗体® は、高度に特徴づけられ、広く検証された抗体であり、各標的の利用可能なすべての特性データにはさらなる利点があります。各標的は、このページの上部にある製品名のすぐ下にリンクされたHuman Protein Atlasポータルを介してご利用できます。Prestige抗体® の特異性と他のタンパク質に対する低い交差反応性は、抗原領域の徹底的な選択、アフィニティー精製、および厳格な選択によるものです。Prestige対照抗原は、対応するすべてのPrestige抗体でご利用でき、リンク先で閲覧できます。
Prestige抗体はすべて、以下の方法で試験が行われます。
  • 44の正常ヒト組織と最も一般的な癌タイプの20の組織のIHC組織アレイ
  • 364のヒト組換えタンパク質フラグメントのタンパク質アレイ
関連事項
対応する抗原APREST72767
物理的形状
PBS溶液(pH 7.2, 40%グリセロールおよび0.02%アジ化ナトリウム含有)。
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA015247-100UL:
HPA015247-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Liang He et al.
Acta pharmaceutica Sinica. B, 13(7), 2976-2989 (2023-07-31)
Osteoarthritis (OA) is one of the most common chronic diseases in the world. However, current treatment modalities mainly relieve pain and inhibit cartilage degradation, but do not promote cartilage regeneration. In this study, we show that G protein-coupled receptor class
Hyung-Joo Chung et al.
Korean journal of anesthesiology, 66(3), 230-236 (2014-04-15)
G protein-coupled receptor, family C, group 5 (GPRC5B), a retinoic acid-inducible orphan G-protein-coupled receptor (GPCR), is a member of the group C metabotropic glutamate receptor family proteins presumably related in non-canonical Wnt signaling. In this study, we investigated altered GPRC5B
Sang-Ho Kwon et al.
Current biology : CB, 24(2), 199-204 (2014-01-15)
How cells communicate during development and regeneration is a critical question. One mechanism of intercellular communication is via exosomes, extracellular vesicles that originate by the fusion of multivesicular endosomes with the plasma membrane [1-8]. To model exosome-based intercellular communication, we
Arvind Soni et al.
Biochemical and biophysical research communications, 441(3), 643-648 (2014-01-10)
GPRC5B is an orphan receptor belonging to the group C family of G protein-coupled receptors (GPCRs). GPRC5B is abundantly expressed in both human and mouse pancreatic islets, and both GPRC5B mRNA and protein are up-regulated 2.5-fold in islets from organ
M J Robbins et al.
Genomics, 67(1), 8-18 (2000-08-17)
Using homology searching of public databases with a metabotropic glutamate receptor sequence from Caenorhabditis elegans, two novel protein sequences (named RAIG-2 (HGMW-approved symbol GPRC5B) and RAIG-3 (HGMW-approved symbol GPRC5C) were identified containing seven putative transmembrane domains characteristic of G-protein-coupled receptors