HPA011739
Anti-PARP4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
Anti-193 kDa vault protein, Anti-PARP-4, Anti-PH5P, Anti-Poly recombinant protein, Anti-VPARP, Anti-Vault poly(ADP-ribose
サイズを選択してください
¥92,500
サイズを選択してください
About This Item
¥92,500
おすすめの製品
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
テクニック
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
免疫原配列
ALLLEEVMNSSTLSQEVSDLVEMIWAEALGHLEHMLLKPVNRISLNDVSKAEGILLLVKAALKNGETAEQLQKMMTEFYRLIPHKGTMPKEVNLGLLAKKADLCQLIRDMVNVCETNLSKPNPPSLAKYRALRCKIEHVEQNTEEF
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PARP4(143)
1 of 4
当該品目 | HPA012063 | WH0000142M1 | P7605 |
---|---|---|---|
Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit |
conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution |
storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
HPA011739-100UL:
HPA011739-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ