HPA007649
Anti-MAP1LC3A antibody
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, rabbit polyclonal
別名:
Anti-Autophagy-related protein LC3 A, Anti-MAP1 light chain 3- like protein 1, Anti-MAP1A/1B light chain 3 A, Anti-MAP1A/MAP1B LC3 A, Anti-Microtubule-associated protein 1 light chain 3 alpha, Anti-Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3A precursor
サイズを選択してください
¥82,000
サイズを選択してください
About This Item
¥82,000
おすすめの製品
製品名
抗MAP1LC3A ウサギ宿主抗体, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
強化検証
recombinant expression
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
免疫原配列
MPSDRPFKQRRSFADRCKEVQQIRDQHPSKIPVIIERYKGEKQLPVLDKTKFLVPDHVNMS
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MAP1LC3A(84557)
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA007649-100UL:
HPA007649-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ