Merck
HPA001204
Sigma-Aldrich
抗STX17 ウサギ宿主抗体
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗KAT01814抗体 ウサギ宿主抗体, 抗シンタキシン-17抗体 ウサギ宿主抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥84,360
¥84,360
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥84,360
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
Human Protein Atlas Number:
NACRES:
NA.41
¥84,360
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
強化検証
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
免疫原配列
RLEPAIQKFIKIVIPTDLERLRKHQINIEKYQRCRIWDKLHEEHINAGRTVQQLRSNIREIEKLCLKVRKDDLVLLKRMIDPVKEEASAATAEFLQLHLESVEELKKQFNDEETLLQPPLTRSMTVGGAFHTTEAEASSQSLTQ
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... STX17(55014)
詳細
シンタキシン17(Stx17)は、オートファゴソームSNARE(可溶性N-エチルマレイミド感受性因子付着タンパク質受容体)タンパク質です。STX17は、シンタキシンファミリーのメンバーであり、ヒト染色体9q31に位置します。細胞質に貯蔵されています。
免疫原
シンタキシン-17のPrEST(recombinant protein epitope signature tag)抗原リコンビナントタンパク質。
アプリケーション
ウサギで産生された抗STX17抗体は、免疫共沈降に適しています。
ウサギで産生された抗STX17抗体、Prestige抗体は、Human Protein Atlas(HPA)プロジェクトによって開発および検証されています。各抗体について、免疫組織染色検査によって何百もの正常組織と疾患組織に対して試験が行われます。これらの画像は、Human Protein Atlas(HPA)サイトでImage Galleryのリンクをクリックすると閲覧できます。また、この抗体は免疫蛍光法およびウェスタンブロッティングを用いて試験されます。これらのプロトコルおよびPrestige抗体とHPAに関する他の有用な情報を見るには、sigma.com/prestigeにアクセスしてください
抗STX17抗体は、以下の用途に使用されています:
  • SNARE(可溶性N-エチルマレイミド感受性因子付着タンパク質受容体)タンパク質の再構成
  • 免疫電子顕微鏡検査
  • C型肝炎ウイルス(HCV)のライフサイクルとの関連性を調べることにより、ウイルス粒子の代謝回転に対するオートファゴソーム-リソソーム融合の役割を明らかにするため。
生物化学的/生理学的作用
シンタキシン17(STX17)は、エンドソーム/リソソームとの融合に関与するオートファゴソームSNARE(可溶性N-エチルマレイミド感受性因子付着タンパク質受容体)です。STX17は主にERに局在し、ある程度はER-ゴルジ体中間区画(ERGIC)に存在しています。それは、ERとER後の区画間の輸送に関与するER膜における受容体として機能する場合があります。STX17は、COPIIとCOPI(コートマータンパク質I)小胞を伴う経路を介してERとERGICの間を繰り返し往復します。本タンパク質は、ERGICとゴルジ構造の維持に必要です。
シンタキシン17(Stx17)は、シナプス小胞融合に関与する膜タンパク質をコードします。
特徴および利点
Prestige抗体® は、高度に特徴づけられ、広く検証された抗体であり、各標的の利用可能なすべての特性データにはさらなる利点があります。各標的は、このページの上部にある製品名のすぐ下にリンクされたHuman Protein Atlasポータルを介してご利用できます。Prestige抗体® の特異性と他のタンパク質に対する低い交差反応性は、抗原領域の徹底的な選択、アフィニティー精製、および厳格な選択によるものです。Prestige対照抗原は、対応するすべてのPrestige抗体でご利用でき、リンク先で閲覧できます。
Prestige抗体はすべて、以下の方法で試験が行われます。
  • 44の正常ヒト組織と最も一般的な癌タイプの20の組織のIHC組織アレイ。
  • 364のヒト組換えタンパク質フラグメントのタンパク質アレイ。
関連事項
対応する抗原APREST79900
物理的形状
PBS溶液 (pH 7.2, 40%グリセロ-ル, 0.02%アジ化ナトリウム含有)
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA001204-100UL:
HPA001204-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The autophagosomal SNARE protein syntaxin 17 is an essential factor for the hepatitis C virus life cycle
Ren H, et al.
Journal of Virology, 520(7548), JVI-00551 (2016)
LAMP-2 is required for incorporating syntaxin-17 into autophagosomes and for their fusion with lysosomes
Hubert V, et al.
Biology Open, bio-018648 (2016)
Huimei Ren et al.
Journal of virology, 90(13), 5989-6000 (2016-04-22)
Syntaxin 17 is an autophagosomal SNARE (soluble N-ethylmaleimide-sensitive factor attachment protein receptor) protein required for the fusion of autophagosomes with lysosomes to form autolysosomes and thereby to deliver the enclosed contents for degradation. Hepatitis C virus (HCV) induces autophagy. In
Jennifer Jung et al.
Bio-protocol, 7(17), 27982478-27982478 (2017-10-03)
Autophagy is a recycling pathway, in which intracellular cargoes including protein aggregates and bacteria are engulfed by autophagosomes and subsequently degraded after fusion with lysosomes. Dysregulation of this process is involved in several human diseases such as cancer or neurodegeneration.
The autophagosomal SNARE protein syntaxin 17 is an essential factor for the hepatitis C virus life cycle
Ren H, et al.
Journal of virology, JVI-00551 (2016)