HPA003360
抗OPTN ウサギ宿主抗体
Ab2, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗FIP2抗体, 抗GLC1E抗体, 抗HIP7抗体, 抗HYPL抗体, 抗NRP抗体
サイズを選択してください
¥84,360
サイズを選択してください
About This Item
¥84,360
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
強化検証
orthogonal RNAseq
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
免疫原配列
LGIVSELQLKLNSSGSSEDSFVEIRMAEGEAEGSVKEIKHSPGPTRTVSTGTALSKYRSRSADGAKNYFEHEELTVSQLLLCLREGNQKVERLEVALKEAKERVSDFEKKTSNRSEIETQTEGSTEKENDEEKG
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... OPTN(10133)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
免疫原
アプリケーション
Western Blotting (1 paper)
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA003360-100UL:
HPA003360-25UL:
アクティブなフィルタ