Merck
H8261
Supelco
C₁₈-Derivatized Silica Gel Chromatography Media
360-950 mesh
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41115700
NACRES:
SB.52
product name
Derivatized Silica Gel, 15-40 μm mean particle size, average diameter 60 Å
標識化の程度
~22% carbon loading
表面積
500 m2/g
平均粒径
15-40 μm
ポアサイズ
60 Å average diameter
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
調製ノート
Prepared by the reaction of silica gel with n-octadecyltrichlorosilane. After hydrolysis of the unreacted chloro groups, hydroxyl groups are blocked with trimethylsilyl groups.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
H8261-100G:
H8261-BULK:
H8261-10G:
H8261-VAR:
H8261-50G:
試験成績書(COA)