Merck
H6261
Sigma-Aldrich
10-ヒドロキシデカン酸
≥95% (GC)
別名:
NSC 15139
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO(CH2)9CO2H
CAS番号:
分子量:
188.26
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
アッセイ
≥95% (GC)
mp
75-77 °C (lit.)
SMILES記法
OCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C10H20O3/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10(12)13/h11H,1-9H2,(H,12,13)
InChI Key
YJCJVMMDTBEITC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の用途に関与する反応剤です。
  • アクリルアミドとナトリウム アクリロイルオキシデカノアートとのコポリマーの合成
  • サンサルバミドAの合成に用いるマクロラクトン化
  • クチナーゼ触媒ポリ縮合反応に関する鎖長選択性の研究
  • ルテニウム触媒エステル化とそれに続くマクロ環化
  • 無水物およびエステルの合成
以下による置換