Merck
H2006
Sigma-Aldrich
1-ヒドロキシベンゾトリアゾール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5N3O
CAS番号:
分子量:
135.12
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
mp
156-159 °C (lit.)
SMILES記法
On1nnc2ccccc12
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
Inhibits racemization in peptide syntheses using DCC as condensing agent.
ピクトグラム
Exploding BombExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Expl. 1.3 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
1 - Explosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
293.0 °F - Pensky Martens closed cup
引火点(℃)
145 °C - Pensky Martens closed cup
適用法令
Jan Code
H2006-250G:
H2006-VAR:
H2006-5G:
H2006-25G:
H2006-BULK:
H2006-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
[A new method for synthesis of peptides: activation of the carboxyl group with dicyclohexylcarbodiimide using 1-hydroxybenzotriazoles as additives].
W König et al.
Chemische Berichte, 103(3), 788-798 (1970-01-01)