Merck
H1667
Sigma-Aldrich
ヒポテマイシン
from Hypomyces trichothecoides, ≥98% (HPLC)
別名:
3H-オキシレノ[k][2]ベンゾオキサシクロテトラデシン-5,11(2H,4H)-ジオン,1a,8,9,15b-テトラヒドロ-3,4,12-トリヒドロキシ-14-メトキシ-9-メチル-,(1aR,3S,4S,6Z,9S,15bR)-, NSC354462
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H22O8
CAS番号:
分子量:
378.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物
Hypomyces trichothecoides
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
溶解性
DMSO: soluble
acetone: soluble
deionized water: insoluble
保管温度
−20°C
SMILES記法
COc1cc(O)c2C(=O)O[C@@H](C)CC=CC(=O)[C@@H](O)[C@@H](O)CC3OC3c2c1
InChI
1S/C19H22O8/c1-9-4-3-5-12(20)17(23)14(22)8-15-18(27-15)11-6-10(25-2)7-13(21)16(11)19(24)26-9/h3,5-7,9,14-15,17-18,21-23H,4,8H2,1-2H3/b5-3-/t9-,14-,15+,17+,18+/m0/s1
InChI Key
SSNQAUBBJYCSMY-KNTMUCJRSA-N
生物化学的/生理学的作用
ヒポセマイシンは、14員環のレソルシル酸ラクトン類(RAL)に分類される高度に酸素化されたアナログの一種であり、軽度の抗真菌性と細胞毒性を有するとともに、in vitroでIC50値が2.2 μg/mLという抗マラリア活性を示しています
ヒポセマイシンは、14員環のレソルシル酸ラクトン類(RAL)に分類される高度に酸素化されたアナログの一種であり、軽度の抗真菌性と細胞毒性を有するとともに、in vitroでIC50値が2.2 μg/mLという抗マラリア活性を示しています。また、ATP結合ドメインに保存されたシステイン残基(Cys166)を含むプロテインキナーゼ群を、選択的かつ不可逆的に阻害することが報告されています。既知の全キナーゼのうち、このキナーゼ群が占める割合は10%足らずですが、ERKs、MEK、FMS様チロシンキナーゼタンパク質(FLT)や血小板由来増殖因子受容(PDGFR)のように、異常性の細胞増殖に関与する複数のターゲット分子が含まれています。培養細胞では、ある種の活性化キナーゼ変異に依存したがん細胞株に対し、ヒポセマイシンは強力な細胞毒性を示しています。さらに、マウスの異種移植モデルでは、ヒポセマイシンの作用によって少なくとも3種類の異なるモデルで腫瘍増殖が大幅に抑制されることも立証されています。また、IL-2、IL-6、IFN-γ、TNFαなど複数のサイトカインの産生を阻害することも報告されています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
H1667-1MG:
H1667-VAR:
H1667-250UG:
H1667-BULK:
H1667-1MG-PW:
H1667-250UG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Marilù Fanelli et al.
Frontiers in oncology, 10, 331-331 (2020-03-27)
Treatment of high-grade osteosarcoma, the most common malignant tumor of bone, is largely based on administration of cisplatin and other DNA damaging drugs. Altered DNA repair mechanisms may thus significantly impact on either response or resistance to chemotherapy. In this