Merck
H0892
Sigma-Aldrich
抗ヘモシアニン(KLH) ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 μL
¥29,400
1 ML
¥121,000
¥29,400
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 μL
¥29,400
1 ML
¥121,000
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
¥29,400
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
keyhole limpet
包装
antibody small pack of 25 μL
テクニック
indirect ELISA: 1:20,000
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
ヘモシアニンは複数のサブユニットを持つ大きな呼吸系タンパク質で、節足動物や軟体動物に存在しています。血リンパにおいて細胞外で循環します。ヘモシアニンは鉄を含みませんが、プロテイン側鎖の銅原子を含む活性部位が酸素と結合します。
アプリケーション
抗ヘモシアニン(KLH)ウサギ宿主抗体は、次の用途に使用されています:
  • 免疫細胞化学{58
  • }免疫組織化学
  • 免疫蛍光染色
  • 免疫ブロッティング
本抗体が有効に使用されている用途と、関連するピアレビュー済みの論文を、以下に記します。
免疫細胞化学(1報)
生物化学的/生理学的作用
キーホールリンペットヘモシアニンは、従来、免疫化学におけるハプテン-担体結合体のためのタンパク質担体として使用されています。キーホールリンペットヘモシアニン(KLH)は、優れた担体と見なされています。ヘモシアニンに対する親和性単離抗体は、ハプテン-担体結合体の調製および免疫化のためのコントロール試薬として使用される場合があります。
物理的形状
0.01M PBS溶液 (pH 7.4, 15mMアジ化ナトリウム含有)
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
H0892-BULK:
H0892-1ML:
H0892-25UL:
H0892-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Surface LAMP-2 is an endocytic receptor that diverts antigen internalized by human dendritic cells into highly immunogenic exosomes
Leone DA, et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 199(2), 531-546 (2017)
Dario Armando Leone et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 199(2), 531-546 (2017-06-14)
The lysosome-associated membrane protein (LAMP) family includes the dendritic cell endocytic receptors DC-LAMP and CD68, as well as LAMP-1 and LAMP-2. In this study we identify LAMP-1 (CD107a) and LAMP-2 (CD107b) on the surface of human monocyte-derived dendritic cells (MoDC)
The murine IL-8 homologues KC, MIP-2, and LIX are found in endothelial cytoplasmic granules but not in Weibel-Palade bodies
Hol J, et al.
Journal of Leukocyte Biology, 87(3), 501-508 (2010)
Nuclear interleukin-33 is generally expressed in resting endothelium but rapidly lost upon angiogenic or proinflammatory activation
Kuchler AM, et al.
The American Journal of Pathology, 173(4), 1229-1242 (2008)
Taylor R Paskin et al.
Behavioural brain research, 235(2), 293-301 (2012-09-12)
The olfactory system is a useful model for studying central nervous system recovery from damage due to its neuroplasticity. We recently developed a novel method of deafferentation by repeated exposure of Triton X-100 to the olfactory organ of adult zebrafish.