Merck
GW22495
Sigma-Aldrich
抗インターロイキン-6抗体 ニワトリ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti-BSF2, Anti-CDF, Anti-HGF, Anti-HSF, Anti-IFN-beta-2, Anti-IFNB2, Anti-IL-6
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥60,200
¥60,200
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥60,200
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,200
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
由来生物
chicken
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human, rat, mouse
メーカー/製品名
Genway 15-288-22495
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... IL6(3569)
免疫原
Immunogen Sequence: GI # 10834984, sequence 30-212
Recombinant interleukin 6 (interferon, β 2)
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
GW22495-BULK:
GW22495-50UG:
GW22495-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)