Merck
GW11010
Sigma-Aldrich
IgY from chicken egg yolk
buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥80,500
¥80,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥80,500
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥80,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
結合体
unconjugated
フォーム
buffered aqueous solution
含みます
0.02% sodium azide
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
アプリケーション
免疫測定法におけるブロッキング試薬やコントロールとして使用できます。
物理的形状
PBS溶液(pH 7.2、0.02%アジ化ナトリウム含有)。
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
GW11010-VAR:
GW11010-BULK:
GW11010-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)