Merck
GN662102
Greiner CELLSTAR®マルチウェル培養プレート
24 well, suspension
別名:
Greiner CELLSTAR®マルチウェル培養プレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
物質:
polystyrene
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
polystyrene
無菌性
sterile
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
Greiner 662102
利用可能性
available only in China
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Greiner CELLSTAR® multiwell culture plates are suitable for suspension culture cells and hybridoma cells.
特徴および利点
  • Detectable DNase-, RNase-, human DNA-free
  • Non-pyrogenic and non-cytotoxic
  • The lid enables gas exchange with minimal evaporation
  • Single-position lids prevent cross-contamination
  • Well coding with alphanumeric values
  • Packaging is easy to open
  • Compatible with automated systems
  • Suitable for automation and all common instruments
  • High clarity and low autofluorescence
  • Hydrophobic surface
法的情報
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)