Merck
GE29401320
Sigma-Aldrich
StrepTrap XT prepacked chromatography column
pack of 5 × 1 mL, prepacked chromatography column
別名:
StrepTrap High Performance
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106501
NACRES:
SB.53
製品GE29401320は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
包装
pack of 5 × 1 mL
メーカー/製品名
Cytiva 29401320
適合性
suitable for chromatography
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
A chromatography resin for the purification of recombinant proteins tagged with Strep-tag II and Twin-Strep-tag, which provides higher affinity, resulting in higher yields and lower loss of valuable target protein.
特徴および利点
StrepTrap XT is a ready to use column prepacked with Strep-Tactin XT Sepharose providing the benefits:
  • Highly pure Strep-tag II and Twin-Strep-tag recombinant proteins.
  • Fast purifications with simple elution.
  • Physiological conditions and mild elution preserve target protein activity.
  • Fast and easy regeneration.
  • Compatible with a wide range of detergents, denaturants, and other additives.
法的情報
StrepTrap is a trademark of Cytiva
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
55.4 °F
引火点(℃)
13 °C
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)